Learn More
Indometacina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30461877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461877 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461877 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0584.0011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
CAS 53-86-1
Nombres de analitos o componentes Indomethacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H16 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, IndoRich, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, alpha-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid, Acemetacin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Tipo de solución Solución única
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 357.79
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 357,0768 g/mol