Learn More
Indolil-3-(etil-beta-bromuro), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| CAS | 3389-21-7 |
| Fórmula molecular | C10 H10 Br N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-bromoetil)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 224.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.9997 |