Learn More
Indolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indoline |
| CAS | 496-15-1 |
| Fórmula molecular | C8H9N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Azaindan, 1H-Indoline, 2,3-Dihydro-1H-indole, 2,3-Dihydroindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4,9H,5-6H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0735 |