Learn More
Ácido indolina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30398654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398654 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30398654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI627205250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Fórmula molecular C9H9NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dimetil-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 163.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633