Learn More
Ácido (+/-)-indolina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457136 25 g 25 g
11447136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25450.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(±)-Indoline-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (+/-)-indolina-2-carboxílico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78348-24-0
Fórmula molecular C9H8NO2
Peso molecular (g/mol) 162.17
Número MDL MFCD00010635
Clave InChI QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Sinónimo indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
PubChem CID 86074
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dimetil-1H-indol-2-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼168°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 95%