Learn More
MedChemExpress Indolicidin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 140896-21-5 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1906.28 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |