Learn More
Indolelactic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16484748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16484748 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16484748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113099
MedChemExpress Indolelactic acid (Indole-3-lactic acid) is a tryptophan (Trp) catabolite in Azotobacter vinelandii cultures. Indolelactic acid has anti-inflammation and potential anti-viral activity.
Indolelactic acid (Indole-3-lactic acid) is a tryptophan (Trp) catabolite in Azotobacter vinelandii cultures. Indolelactic acid has anti-inflammation and potential anti-viral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indolelactic acid
CAS 1821-52-9
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H11NO3
Sinónimo Indole-3-lactic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (487.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (97.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)O)=O
Peso molecular (g/mol) 205.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido