Learn More
Indolglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indoleglycerol |
| CAS | 13615-41-3 |
| Fórmula molecular | C11H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Indole-3-glycerol, 1-(1H-Indol-3-yl)-1,2,3-propanetriol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-10(14)11(15)8-5-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-15H,6H2 |
| SMILES | OCC(O)C(O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-3-il)propano-1,2,3-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |