Learn More
Ácido indoleacético, TRC
Código de producto. 30134492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134492 25 g 25 g
17947649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57734025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-51-4
Fórmula molecular C10 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 175.18
Sinónimo 1H-Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetic acid (8CI), (1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-1H-indole, 3-(Carboxymethyl)indole, 3-IAA, 3-Indolylmethylcarboxylic acid, Bioenraiz, GAP, Heteroauxin, IAA, Indoleacetic acid, NSC 3787, Noclosan, Rhizopin, α-IAA, β-IAA, β-Indoleacetic acid, 3-Indolylacetic acid, 3-Indolyl acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolyl-acetic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633