Learn More
Ácido indolacético-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indoleacetic Acid-d4 |
| CAS | 76937-77-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H5 N O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-acetic acid D4 (indole-4,5,6,7-D4), 1H-Indole-4,5,6,7-d4-3-acetic acid, 2-(4,5,6,7-Tetradeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-4,5,6,7-d4)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CC(=O)O)c[nH]c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 179.21 |
| Mostrar más |