Learn More
Ácido indolacético-13C6, TRC
Código de producto. 30390819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390819 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30390819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5773421MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
CAS 100849-36-3
Fórmula molecular 13C6 C4 H9 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
SMILES OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
Peso molecular (g/mol) 181.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.083