Learn More
Indol, TRC
Código de producto. 30134784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134784 25 g 25 g
30005276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57732025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-72-9
Fórmula molecular C8 H7 N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo Indole, 1H-Indole, Indole (8CI), 1-Azaindene, 1-Benzazole, 2,3-Benzopyrrole, Benzo[b]pyrrole, Ketole, NSC 1964
Nombre IUPAC 1H-indol
SMILES c1ccc2[nH]ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0578
Porcentaje de pureza >95%