Learn More
Indol-d7, TRC
Código de producto. 30397552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397552 50 mg 50 miligramos
30399907 5 mg -
30392699 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57733150MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73509-20-3
Fórmula molecular C8 D7 N
Peso molecular (g/mol) 124.19
Sinónimo 1H-Indole-1,2,3,4,5,6,7-d7 (9CI, ACI), Indole-d7, Indole-D7
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterioindol
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])n2[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-d7
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1018