Learn More
Indol-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-d7 |
| CAS | 73509-20-3 |
| Fórmula molecular | C8 D7 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D/hD |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])n2[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterioindol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.1018 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |