Learn More
Indol-d6, TRC
Código de producto. 30405921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30405921 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI577322100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-d6
CAS 104959-27-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8HD6N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-Indole-d6, 1-Azaindene-d6, 1-Benzazole-d6, 2,3-Benzopyrrole-d6, Benzo[b]pyrrole-d6, Ketole-d6, NSC 1964-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2N1[H]
Peso molecular (g/mol) 123.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0955
Porcentaje de pureza >95