Learn More
Indol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13488328 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10162680 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10295300 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10205310 100 g Frasco de vidrio 100 g
10041240 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13488328 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122150025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-72-9
Número MDL MFCD00005607
Clave InChI SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
Nombre IUPAC 1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 51.0°C to 53.0°C
Color Blanco a rosa
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 253.0°C to 254.0°C
Temperatura de inflamación 136°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H7N
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 20, 304
Índice Merck 15, 5003
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino