Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487067 250 g 250 g
11477067 50 g 50 g
11467067 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14427.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.151 g/mol
Indole is used in the preparation of gramine, which is obtained by Mannich reaction dimethylamine and formaldehyde. It is used as a starting material for the preparation of oxindole and indole-3-carboxaldehyde. In Diels-Alder reaction, it acts as dienophile and reacts with 2-aminofuran to get strychnine. It is the active component of jasmine oil, neroli oil and orange-blossom oil used in the perfume industry. Further, it is involved in the preparation of synthetic jasmine oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol se utiliza en la preparación de la gramina, que se obtiene por dimetilamina y formaldehído en reacción de Mannich. Se utiliza como material de partida para la preparación de oxindol e indol-3-carboxaldehído. En la reacción de Diels-Alder, actúa como dienófilo y reacciona con 2-aminofurano para obtener estricnina. Es el componente activo del aceite de jazmín, aceite de nerolí y aceite de flor de naranjo, utilizados en la industria del perfume. Además, participa en la preparación de aceite de jazmín sintético.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, hierro y sales de hierro. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-72-9
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.151
Número MDL MFCD00005607
Clave InChI SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
Nombre IUPAC 1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole
Punto de fusión 50°C to 54°C
Densidad 1.22
pH 6
Punto de ebullición 253°C to 254°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 107693
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4963
Información de solubilidad Soluble in methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 99%