Learn More
Ácido indol-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491068 1 g 1 g
15401078 5 g 5 g
15411078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54931.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1670-83-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indole-7-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-7-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1670-83-3
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00210442
Clave InChI IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
PubChem CID 74281
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-7-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-7-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.05
Porcentaje de pureza 97%