Learn More
Indol-7-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318466 250 mg 250 miligramos
11308466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17506.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1074-88-0 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-88-0
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD01318152
Clave InChI XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-7-carboxaldehyde, 7-formylindole, indole-7-carbaldehyde, 7-formyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxaldehyde, indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole, 7-formyl indole, 7-indolcarboxaldehyde, pubchem7270, 7-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 2734629
Nombre IUPAC 1H-indol-7-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-7-carboxaldehyde
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1524960
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%