Learn More
Alfa Aesar™ Indole-6-carboxaldehyde, 97%
Código de producto. 15431318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431318 250 mg 250 miligramos
15421318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431318 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H55152.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1196-70-9
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD02179596
Clave InChI VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
PubChem CID 2773435
Nombre IUPAC 1H-indol-6-carbaldehído
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-6-carboxaldehyde
Punto de fusión 127°C to 131°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solid