Learn More
Ácido indol-6-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480058 250 mg 250 miligramos
15470058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53313.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147621-18-9
Fórmula molecular C8H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 160.97
Número MDL MFCD03095176
Clave InChI ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
PubChem CID 2763205
Nombre IUPAC ácido 1H-indol-6-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-6-boronic acid
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.97
Porcentaje de pureza 98%