Learn More
Ácido indol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30403276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30403276 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30403276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6270055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxylic Acid
CAS 1670-81-1
Fórmula molecular C9H7NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Carboxyindole
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.