Learn More
Ácido indol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1670-81-1 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Carboxyindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1H-indol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |