Learn More
Ácido indol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489610 1 g Frasco de vidrio 1 g
10696312 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10489610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1670-81-1
Fórmula molecular C9H6NO2
Peso molecular (g/mol) 160.15
Número MDL MFCD00005678
Clave InChI IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-5-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 207.0°C to 212.0°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.