Learn More
Ácido indol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11478567 1 g 1 g
11488567 5 g 5 g
11498567 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11478567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160.15 g/mol
Indole-5-carboxylic acid is the suitable reagent used to study the intermolecular excited state proton transfer in indole-2-carboxylic acid and indole-5-carboxylic acid in various solvents in acidic, basic, and neutral media by steady state and time resolved fluorescence spectroscopy. It may be used in the electrochemical synthesis of poly(indole-5-carboxylic acid) (PICA) films. Also used as reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators, synthesis of indirubin derivatives and amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-5-carboxílico es el reactivo adecuado utilizado para estudiar la transferencia de protones de estado de excitación intermolecular en el ácido indol-2-carboxílico y ácido indol-5-carboxílico en varios disolventes en medios ácidos, básicos y neutros mediante espectroscopía de fluorescencia de estado estable y con resolución temporal. Puede usarse en la síntesis electroquímica de películas de ácido poli(indol-5-carboxílico) (PICA). También se utiliza como reactante para la preparación de piridil-etenil-indoles de inhibidores de triptófano dioxigenasa, como potenciales inmunomoduladores anticancerosos, en la síntesis de derivados de la indirubina y conjugados de amida con ketoprofeno, como inhibidores de la transcripción mediada por Gli1 en la vía Hedgehog.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1670-81-1
Fórmula molecular C9H6NO2
Peso molecular (g/mol) 160.15
Número MDL MFCD00005678
Clave InChI IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-5-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C to 212°C
Cantidad 1 g
Beilstein 124391
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%