Learn More
Indol-5-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30400082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400082 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30400082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI61501025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxaldehyde
CAS 1196-69-6
Fórmula molecular C9 H7 N O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
SMILES O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC 1H-indol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528