Learn More
Indol-5-carboxaldehído, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452995 1 g Frasco de vidrio 1 g
10667084 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561534 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391630010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-69-6
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD02093664
Clave InChI ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
Nombre IUPAC 1H-indol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 100°C to 103°C
Color Naranja o tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.