Learn More
Ácido indol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453587 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15453587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27008.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-boronic acid
CAS 144104-59-6
Punto de fusión 170°C to 175°C
Fórmula molecular C8H8BNO2
Número MDL MFCD01319013
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
Clave InChI VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Nombre IUPAC ácido 1H-indol-5-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 160.97
PubChem CID 2734361
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.97
Porcentaje de pureza 95%