Learn More
Indol-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15325018 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15325018 250 mg 250 miligramos
15315018 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15325018 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455532500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 1074-85-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD01632220
Clave InChI BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
PubChem CID 2773457
Nombre IUPAC 1H-indol-4-ilmetanol
SMILES OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-4-methanol
Punto de fusión 46.0°C to 50.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indol-4-methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación