Learn More
Indol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413817 250 mg 250 miligramos
11397559 1 g 1 g
11307569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28019.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-indolcarbaldehído es un intermedio sintético utilizado para la síntesis farmacéutica. También se utiliza como reactivo en la reacción de Biginelli, la síntesis de inhibidores de la quinasa Aurora A, la preparación de agentes antitumorales, la acilación intermolecular de Friedel-Crafts, la preparación de inhibidores de la división celular en E. coli y la síntesis de bases de Schiff que contienen piridina de Hantzsch.
Solubilidad
Soluble en etanol y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-86-8
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD01632221
Clave InChI JFDDFGLNZWNJTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-4-carboxaldehyde, 4-formylindole, 1h-indole-4-carboxaldehyde, indole-4-carbaldehyde, 4-indole-carboxaldehyde, 4-indolecarbaldehyde, 4-formyl-indole, 4-formyl-1h-indole, 1h-indol-4-carbaldehyde, indole-4-aldehyde
PubChem CID 333703
Nombre IUPAC 1H-indol-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 143°C to 144°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%