Learn More
Indol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El 4-indolcarbaldehído es un intermedio sintético utilizado para la síntesis farmacéutica. También se utiliza como reactivo en la reacción de Biginelli, la síntesis de inhibidores de la quinasa Aurora A, la preparación de agentes antitumorales, la acilación intermolecular de Friedel-Crafts, la preparación de inhibidores de la división celular en E. coli y la síntesis de bases de Schiff que contienen piridina de Hantzsch.
Solubilidad
Soluble en etanol y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-4-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 143°C to 144°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol and acetone. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |