Learn More
Indol-4,5,6,7-d4, TRC
Código de producto. 30394771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394771 10 mg 10 miligramos
30392653 5 mg -
30395581 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57732110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73509-22-5
Fórmula molecular C8H3D4N
Peso molecular (g/mol) 121.17
Sinónimo 1H-Indole-d4, 1-Azaindene-d4, 1-Benzazole-d4, 2,3-Benzopyrrole-d4, Benzo[b]pyrrole-d4, Ketole-d4, NSC 1964-d4
SMILES [2H]C1=C2C(NC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-4,5,6,7-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D