Learn More
Ácido indol-3-pirúvico, TRC
Código de producto. 30390310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390310 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30390310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI627180100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-pyruvic Acid
CAS 392-12-1
Fórmula molecular C11 H9 N O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo α-Oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, Indolepyruvic Acid, 1H-Indole-3-pyruvic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic Acid, 3-(3-Indolyl)pyruvic Acid, 3-Indolylpyroracemic Acid, 3-Indolylpyruvic Acid, Indole-3-pyruvate, Indolyl-3-pyruvate, NSC 88874, POL 240, β-Indolepyruvic Acid, β-Indolylpyruvic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 3-(1H-indol-3-il)-2-oxo-propanoico
Peso molecular (g/mol) 203.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0582