Learn More
Ácido indol-3-piruvico-d5, TRC
Código de producto. 30134566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134566 5 mg 5 miligramos
30132625 2.5 mg 2.50 miligramo
17927939 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30134566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6271825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85163-57-1
Fórmula molecular C11H4D5NO3
Peso molecular (g/mol) 208.22
Sinónimo (Penta-Deuteroindolyl-3)-pyruvic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-pyruvic Acid-d5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0896