Learn More
Ácido indol-3-propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361737 5 g 5 g
11371737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04877.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-3-propiónico es un reactivo para la preparación de análogos fluorescentes de estrigolactonas, ligandos receptores de melanocortina, agonistas de los receptores de histamina H4 y antagonistas de los receptores de NR2B/NMDA. También se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se emplea en investigación como un complemento para mejorar la perfusión después de un trasplante de hígado.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener dentro de un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-96-6
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00005660
Clave InChI GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
Nombre IUPAC ácido 3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-propionic acid
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 147733
Información de solubilidad It is slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%