Learn More
Ácido indol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396412 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30396412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6290005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1H-Indole-3-carboxylic acid, Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Indole-3-carboxylic acid (8CI), 3-Carboxyindole, 3-Indoleformic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indol-3-carboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477