Learn More
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16497816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16497816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY40161
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7NO2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 161.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism