Learn More
Ácido indol-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10710591 1 g Frasco de vidrio 1 g
10128093 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307610010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-50-6
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005624
Clave InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 200°C to 203°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo