Learn More
Ácido indol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450473 1 g 1 g
11460473 5 g 5 g
11470473 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12634.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indole-3-carboxylic acid is used as a raw material in synthesis. The structures of the derivatives of indole-3-carboxylic acid were studied using gas chromatography with high resolution mass spectrometry (GC-HRMS), ultra-high performance liquid chromatography in combination with high resolution tandem mass spectrometry (UHPLC-HRMS), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and Fourier transform infrared spectroscopy. Reactant for preparation of: Anticancer agents, Derivatives of amino acids and peptides, Serotonin 5-HT4 receptor antagonists, Primary acylureas, Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway, Serotonin 5-HT6 antagonists, Very Late Antigen-4 (VLA-4) sntagonists, EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors, Potential Therapeutic Agent for Alzheimer?s Disease, Vinyl ester pseudotripeptide proteasome inhibitors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-3-carboxílico se utiliza como materia prima en síntesis. Las estructuras de los derivados del ácido indol-3-carboxílico se estudiaron mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas de alta resolución (GC-HRMS), cromatografía de líquidos de rendimiento ultra-alto en combinación con espectrometría de masas en tándem de alta resolución (UHPLC-HRMS), espectroscopía por resonancia magnética nuclear (RMN) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Reactante para la preparación de: antineoplásico, derivados de aminoácidos y péptidos, antagonistas de los receptores de serotonina 5-HT4, acilureas primarias, inhibidores de la transcripción mediada por Gli1 en la vía de Hedgehog, antagonistas de la serotonina 5-HT6, antagonistas del antígeno-4 (VLA-4) de activación muy tardía, inhibidores de la tirosina cinasa del receptor de EphB3, agente terapéutico potencial para la enfermedad de Alzheimer, inhibidores del proteasoma pseudotripéptido de éster vinílico
Solubilidad
Soluble en etanol al 95 %: 50 mg/ml, también soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en condiciones normales y estables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-50-6
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005624
Clave InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∼239°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 129435
Información de solubilidad Soluble in 95% Ethanol: 50mg/ml,also soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%