Learn More
Indol-3-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30137247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137247 10 g 10 g
30132530 1 g 1 g
30009268 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI61499010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-89-8
Fórmula molecular C9 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 145.16
Sinónimo 1H-Indole-3-carboxaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde (6CI,8CI), 1H-Indol-3-yl carboxaldehyde, 1H-Indole-3-aldehyde, 1H-Indole-3-carbaldehyde, 1H-Indole-3-methanal, 3-Formyl-1H-indole, 3-Formylindole, 3-Indolylformaldehyde, Indole-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxylaldehyde, Indole-3-formaldehyde, NSC 10118, β-Indolylaldehyde
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbaldehído
SMILES O=Cc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528
Porcentaje de pureza >95%