Learn More
Indol-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428236 25 g 25 g
11438236 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11428236 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15330.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.13€
    65.65€ / 25 g
    Ahorro 12.48€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol-3-carboxaldehído es un bioquímico utilizado para preparar análogos de la fitoalexina indol ciclobrasinina con el grupo NR1R2. También se empleaba como material de partida para la síntesis de indoles de orden superior, como isoindolo[2,1-a]indoles, aplisinopsinas y 4-sustituido-tetrahidrobenc[cd]indoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Evitar el contacto con aire/oxígeno. Incompatible con agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 487-89-8
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00005622
Clave InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 195°C to 198°C
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 114117
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%