Learn More
Indol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10349343 5 g Frasco de vidrio 5 g
10553131 25 g Frasco de plástico 25 g
10512941 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10349343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-89-8
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00005622
Clave InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 193°C to 199°C
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 313
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino