Learn More
Indol-3-carboxaldehído-13C, TRC
Código de producto. 30133314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133314 50 mg 50 miligramos
17962065 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI61499250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093452-52-8
Fórmula molecular C813CH7NO
Peso molecular (g/mol) 146.15
Sinónimo 3-Formylindole-13C, 2H-Indole-3-carboxaldehyde-13C;
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbaldehído-13C
SMILES [H][13C](C1=CNC2=CC=CC=C21)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde-13C
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H/i6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.06
Porcentaje de pureza >95%