Learn More
Indol-3-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418696 5 g 5 g
11408696 1 g 1 g
11428696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16041.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5457-28-3 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Indole-3-carbonitrile is used as a synthesis reagent for preparation of 4-substituted β-lactams, biologically active indoles, inhibitors of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3), indole fragments as inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitors and HIV-1 integrase inhibitors. It is also used as a reactant for intramolecular oxidative C-H coupling reactions with applications in medium-ring synthesis techniques and for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol-3-carbonitrilo se utiliza como reactivo de síntesis para la preparación de β-lactamas de 4-sustituidos, indoles biológicamente activos, inhibidores del glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK-3), fragmentos de indol como inhibidores de la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH) e inhibidores de la integrasa del VIH-1. También se utiliza como reactante para reacciones de acoplamiento C-H oxidativo intramolecular con aplicaciones en técnicas de síntesis de anillo medio y para la preparación de inhibidores de dioxigenasa de triptófano piridil-etenil-indoles como inmunomoduladores potenciales contra el cáncer.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5457-28-3
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00022717
Clave InChI CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carbonitrile
Punto de fusión 177°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 120888
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 98%