Learn More
Indol-3-carbinol, TRC
Código de producto. 30396372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396372 1 g 1 g
30390220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5780001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Indole-3-Carbinole
CAS 700-06-1
Fórmula molecular C9 H9 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
SMILES OCc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 1H-indol-3-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684