Learn More
Indol-3-carbinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-3-Carbinole |
| CAS | 700-06-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2 |
| SMILES | OCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |