Learn More
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Código de producto. 16452509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452509 1 g 1 g
16451496 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0170
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9NO
Cantidad 1 g
Sinónimo I3C 3-Indolemethanol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death