Learn More
Ácido indol-3-butírico, TRC
Código de producto. 30041215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041215 10 mg 10 miligramos
30003561 1 g 1 g
30010718 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57780010MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-32-4
Fórmula molecular C12 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Nombre IUPAC ácido 4-(1H-indol-3-il)butanoico
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1H-Indole-3-butanoic acid (9CI, ACI), Indole-3-butyric acid (8CI), 1H-Indole-3-butyric acid, 3-Indolyl-γ-butyric acid, 3-Indolylbutyric acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric acid, 4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(Indol-3-yl)butyric acid, [3-(3-Indolyl)propyl]carboxylic acid, Clonex, Clonex (rooting hormone), Hormex, Hormodin, IBA, Indole-3-butanoic acid, Indolebutyric acid, Kornevin, NSC 3130, Oxyberon, Rootex, Seradix, Seradix 2, Seradix 3, Seradix B 2, Seradix B 3, Stim-Root, β-IBA, β-Indolebutyric acid, β-Indolylbutyric acid, γ-(Indol-3-yl)butyric acid, γ-(Indole-3)-butyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946