Learn More
Indol-3-sal potásica, TRC
Código de producto. 30395929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395929 5 g
30405891 1 g
30394329 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5777655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60096-23-3
Fórmula molecular C12H12KNO2
Peso molecular (g/mol) 241.33
Sinónimo 1H-Indole-3-butanoic Acid Potassium Salt, 1H-Indole-3-butanoic Acid Monopotassium Salt, 3-Indolebutyric Acid Potassium Salt, IBA K Salt, IBA Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio; 4-(1H-indol-3-il)butanoato
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-butyric Acid Potassium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2.K/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0505