Learn More
Ácido indol-3butírico, MP Biomedicals, LLC
Código de producto. 11328879 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11328879 50 g Vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 11328879 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210204250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00€
    408.45€ / 50 g
    Ahorro 20.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El indol-3-butírico tiene una pureza de ácido del 99,2 % y se utiliza como hormona de crecimiento para plantas.
  • Fitohormona auxina natural (regulador del crecimiento de las plantas)
  • Promueve la formación de raíces en los esquejes, pero no afecta a los niveles de etileno.
Especificaciones
CAS 133-32-4
Punto de fusión 118 °C a 126 °C
Color Blanco
Envase Vidrio
Fórmula molecular C12H13NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
Clave InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 203.24
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-3-butyric Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid